Få mere at vide
2-Fluor-3-nitropyridin, 98%
Artikelnummer. 15457768
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457768 100 g 100g
15447768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61260.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1480-87-1 | C5H3FN2O2 | 142,09 g/mol
2-Fluoro-3-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-3-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1480-87-1
Molekylær formel C5H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.09
MDL nummer MFCD03095068
InChI nøgle QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
PubChem CID 2762817
IUPAC navn 2-fluor-3-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(F)N=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-nitropyridine
Smeltepunkt 18 °C
Farve Gul
Kogepunkt 110 °C (10 mmHg)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 142.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof