Få mere at vide
2-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 1315476-07-3 |
| Molekylær formel | C8H8BFO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BFO4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3 |
| SMIL | B(C1=C(C(=CC=C1)C(=O)OC)F)(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.96 |
| Formel vægt | 198.05 |