Få mere at vide
2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047711
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11315475
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19655.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352303-67-4
Molekylær formel C7H8BFO3
Molekylvægt (g/mol) 169.946
MDL nummer MFCD02094728
InChI nøgle JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl boranediol, 2-fluoro-3-methoxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl, pubchem1848, 2-fluoro-3-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1af04, 2-fluoro-3-methoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 4985744
IUPAC navn (2-fluor-3-methoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)OC)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Mængde 1 g
Beilstein 9191510
Formel vægt 169.95
Procent renhed 97%