Få mere at vide
2-fluor-3-methoxybenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325475
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325475 5 g 5g
11315475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19655.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 352303-67-4 | Molekylær formel: C7H8BFO3 | Molekylvægt: 169,946 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352303-67-4
Molekylær formel C7H8BFO3
Molekylvægt (g/mol) 169.946
MDL nummer MFCD02094728
InChI nøgle JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl boranediol, 2-fluoro-3-methoxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl, pubchem1848, 2-fluoro-3-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1af04, 2-fluoro-3-methoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 4985744
IUPAC navn (2-fluor-3-methoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)OC)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Mængde 5 g
Beilstein 9191510
Formel vægt 169.95
Procent renhed 97%