Få mere at vide
2-Fluoro-3-methoxyaniline, TRC
Artikelnummer. 30392299
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30392299 1 g
1 options
Artikelnummer. 30392299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5933051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-methoxyaniline
CAS 801282-00-8
Molekylær formel C7H8FNO
Mængde 1 g
Synonym 2-Fluoro-3-methoxy-benzenamine
InChI formel InChI=1S/C7H8FNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
SMIL COc1cccc(N)c1F
IUPAC navn 2-fluoro-3-methoxyaniline
Molekylvægt (g/mol) 141.14
Formel vægt 141.059