Få mere at vide
2-fluor-3-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489260
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489260 1 g 1g
11479260 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50146.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113975-22-7
Molekylær formel C5H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 222.989
MDL nummer MFCD03095287
InChI nøgle WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
PubChem CID 7009501
IUPAC navn 2-fluor-3-iodpyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-iodopyridine
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 222.99
Procent renhed 97%