Få mere at vide
2-Fluoro-3-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346374
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10346374 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10346374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00359DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-iodopyridine
CAS 113975-22-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C5H3FIN
MDL nummer MFCD03095287
Mængde 1 g
Synonym 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
InChI nøgle WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(N=C1)F)I
IUPAC navn 2-fluoro-3-iodopyridine
Molekylvægt (g/mol) 222.989
PubChem CID 7009501
Formel vægt 222.98
Procent renhed 97%