Få mere at vide
2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15342052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15342052 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15342052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-iodopyridine
CAS 113975-22-7
Smeltepunkt 45.0°C to 47.5°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H3FIN
Mængde 1 g
Synonym 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
InChI nøgle WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(N=C1)F)I
IUPAC navn 2-fluoro-3-iodopyridine
Molekylvægt (g/mol) 222.98
PubChem CID 7009501
Formel vægt 222.98
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.