Få mere at vide
2-Fluoro-3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457606
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457606 1 g 1g
15467606 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62587.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1429340-48-6
Synonym 2-Fluoro-3,4-methylenedioxyphenylboronic acid pinacol ester
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 266.07
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof