Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-fluor-2'-deoxyuridin, 97 %
Artikelnummer. 15477139
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477139 1 g 1g
15487139 5 g 5g
15497139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477139 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65948.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 784-71-4 | C9H11FN2O5 | 246,19 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxyuridin anvendes som en komponent inkorporeret i terapeutiske oligonukleotider til bekæmpelse af prostata- og brystkræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Fluoro-2′ -deoxyuridin bruges som en komponent inkorporeret i terapeutiske oligonukleotider for at bekæmpe prostata- og brystkræft.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 784-71-4
Molekylær formel C9H11FN2O5
Molekylvægt (g/mol) 246.19
MDL nummer MFCD01317293
InChI nøgle UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
Synonym 2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
PubChem CID 150851
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 246.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver