missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5,6-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxy-2'-fluorouridine-5,6-D2 |
| CAS | 362049-50-1 |
| Molekylær formel | C9 D2 H9 F N2 O5 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Uridine-5,6-d2, 2'-deoxy-2'-fluoro- (9 CI), 2'-Deoxy-2'-fluorouridine-5,6-d2, 2'-Deoxy-2'-fluorouridine-5,6-D2, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-ribofuranosyl)uracil-5,6-d2, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-ribofuranosyl)-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione-5,6-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11FN2O5/c10-6-7(15)4(3-13)17-8(6)12-2-1-5(14)11-9(12)16/h1-2,4,6-8,13,15 H,3H2,(H,11,14,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]C1=C([2 H])C(=O)NC(=O)N1[C@@H]2 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2 F |
| IUPAC navn | 5,6-dideuterio-1-[(2 R,3 R,4 R,5 R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.2048 |
| Formel vægt | 248.0778 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?