Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-fluor-2'-deoxyguanosin, 99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 285.23 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |