Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-fluor-2'-deoxycytidin, 99 %
Artikelnummer. 15476999
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476999 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15476999 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65632.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10212-20-1 | C9H12FN3O4 | 245,21 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxycytidin er en potent hæmmer af den subgenomiske hepatitis C-virusreplikon i Huh-7-celler. 2'-Fluoro-2'-deoxycytidin har vist sig at hæmme Borna Disease-virusreplikation og spredning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2 -
Fluoro-′2′ -deoxycytidin er en potent hæmmer af det subgenomiske hepatitis C-virusreplikon i Huh-7-celler. 2′ -Fluor-2′ -deoxycytidin har vist sig at hæmme Borna Disease virus replikation og spredning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine
CAS 10212-20-1
Farve Hvid
Molekylær formel C9H12FN3O4
MDL nummer MFCD00057445
Mængde 1 g
Synonym 2'-deoxy-2'-fluorocytidine, 2'-fluoro-2'-deoxycytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidin-2-one, cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro, unii-lcy080jpy9, 2-deoxy-2-fluorocytidine, lcy080jpy9, 2'-fc, 2'-fluoro-d-cytidine
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, Methanol.
InChI nøgle NVZFZMCNALTPBY-XVFCMESISA-N
SMIL C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)F
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 245.21
PubChem CID 101507
Formel vægt 245.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver