Få mere at vide
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosin, TRC
Artikelnummer. 30397822
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397822 50 mg
30407103 500 mg
30393602 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59080550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64183-27-3
Molekylær formel C10H12FN5O3
Molekylvægt (g/mol) 269.24
Synonym 2-Fluoro-2-Deoxyadenosine
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
SMIL F[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(N)N=CN3)O[C@H](CO)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12FN5O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
Formel vægt 269.09