Få mere at vide
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486899
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486899 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15486899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65441.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64183-27-3 | Molecular Formula: C10H12FN5O3 | Molecular Weight: 269.24 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosin er et potentielt prodrug til 2-fluroadenin, involverer deoxygenering ved reduktion af 2'-thiocar-bonylimidazolidet med (Tms)3SiH som hydrogendonor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Fluoro-2′ -deoxyadenosin er et potentielt prodrug for 2-fluroadenin, involverer deoxygenering ved reduktion af 2′ -thiocar-bonylimidazolid med (Tms)3SiH som hydrogendonor.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64183-27-3
Molekylær formel C10H12FN5O3
Molekylvægt (g/mol) 269.24
MDL nummer MFCD09750859
InChI nøgle ZGYYPTJWJBEXBC-GPGUAWMRNA-N
Synonym 2'-fluoro-2'-deoxyadenosine, 2'-deoxy-2'-fluoroadenosine, adenosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2r,3r,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-4-fluoro-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 9-2-fluoro-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-purin-6-amine, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-4-fluoro-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-4-fluoro-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 2-fluoro-2-deoxyadenosine, 2'f-da
PubChem CID 100253
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3F)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-fluor-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formel vægt 269.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver