Få mere at vide
2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10(11)7-13/h1-7H |
| Formel vægt | 174.048 |