Få mere at vide
2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade) |
| CAS | 58086-67-2 |
| Molekylær formel | C13H14FNO3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F |
| IUPAC navn | 2-fluoro-1-methylpyridin-1-ium;4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.32 |
| Formel vægt | 283.0678 |