Få mere at vide
2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluensulfonat (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30394298
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30394298 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30394298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF598255100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade)
CAS 58086-67-2
Molekylær formel C13H14FNO3S
Mængde 100 mg
Synonym 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F
IUPAC navn 2-fluor-1-methylpyridin-1-ium; 4-methylbenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 283.32
Formel vægt 283.0678