Få mere at vide
2-Fluoro-1-methoxy-3-methylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-1-methoxy-3-methylbenzene |
| CAS | 951885-64-6 |
| Molekylær formel | C8H9FO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FO/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cccc(C)c1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.16 |
| Formel vægt | 140.0637 |