Få mere at vide
2-fluor-1,3-dimethylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10458002
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10458002 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10458002 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD05584DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-1, 3-dimethylbenzene
CAS 443-88-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.988g/mL
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H9F
Lineær formel (CH3)2C6H3F
MDL nummer MFCD00039215
Synonym 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
InChI nøgle JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)F
IUPAC navn 2-fluor-1,3-dimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 124.158
PubChem CID 123065
Formel vægt 124.16
Procent renhed 97%