Få mere at vide
2-exo-Methyl-2-endo-norbornanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-exo-Methyl-2-endo-norbornanol |
| CAS | 3212-16-6 |
| Molekylær formel | C8 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-8(9)5-6-2-3-7(8)4-6/h6-7,9H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]1(O)C[C@@H]2CC[C@H]1C2 |
| IUPAC navn | (1S,2R,4R)-2-methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.196 |
| Formel vægt | 126.104 |