Få mere at vide
2-Etoxyacetophenon, Mikromol™
Beskrivelse
2-Etoxyacetophenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyacetophenone |
| CAS | 2142-67-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethoxyacetophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2'-Ethoxyacetophenone, Ethanone, 1-(2-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-ethoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 2'-Ethoxyacetophenone, 2-Ethoxyacetophenone, o-Ethoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-7-5-4-6-9(10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(2-ethoxyphenyl)ethanon |
| Vis mere |