Få mere at vide
2-ethynylthiophen,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792984
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792984 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10104053 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13047CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4298-52-6
Molekylær formel C6H4S
Molekylvægt (g/mol) 108.16
MDL nummer MFCD03425129
InChI nøgle LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
PubChem CID 5246258
IUPAC navn 2-ethynylthiophen
SMIL C#CC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-ethynylthiophene
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 108.16
Procent renhed 90%