Få mere at vide
2-Ethynylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30379698
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30379698 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30379698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE937503250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethynylpyridine
CAS 1945-84-2
Molekylær formel C7H5N
Mængde 250 mg
Synonym Pyridine, 2-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethynylpyridine (ACI), 2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, 2-Pyridylethyne, Pyridin-2-ylacetylene
InChI formel InChI=1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
SMIL C#Cc1ccccn1
IUPAC navn 2-ethynylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.0422