Få mere at vide
2-Ethynylpyridin, 98+%
Artikelnummer. 15119263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15119263 25 g Glasflaske 25g
10297030 1 g Glasflaske 1g
10750595 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15119263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295670250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1945-84-2
Molekylær formel C7H5N
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00041598
InChI nøgle NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC navn 2-ethynylpyridin
SMIL C#CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethynylpyridine
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 77,0 °C til 78,0 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5570 til 1,5610
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 103.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske