Få mere at vide
2-Ethynylpyridin, 98%, stik. med 0,01% hydroquinon
Artikelnummer. 11377666
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377666 25 g 25g
11357666 1 g 1g
11367666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11274.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103,124 g/mol
2-Ethynylpyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Ethynylpyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1945-84-2
Molekylær formel C7H5N
Molekylvægt (g/mol) 103.124
MDL nummer MFCD00041598
InChI nøgle NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC navn 2-ethynylpyridin
SMIL C#CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethynylpyridine
Navn note stabiliseret med 0,01% hydroquinon
Tæthed 1.02
Kogepunkt 77 °C til 78 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.559
Mængde 25 g
Beilstein 1098904
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 103.12
Procent renhed 98%