Få mere at vide
(2-Ethynylphenyl)boronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Ethynylphenyl)boronic acid |
| CAS | 905926-85-4 |
| Molekylær formel | C8H7BO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h1,3-6,10-11H |
| SMIL | OB(O)c1ccccc1C#C |
| IUPAC navn | (2-ethynylphenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.95 |
| Formel vægt | 146.0539 |