Få mere at vide
2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 129113-00-4 |
| Molekylær formel | C13H10O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (6-Methoxy-2-naphthyl)acetylene, (6-Methoxynaphth-2-yl)ethyne, (6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethyne, 6-Ethynyl-2-methoxynaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.0732 |