missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethynyl-4-aminotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethynyl-4-aminotoluene |
| CAS | 134690-40-7 |
| Molekylær formel | C9H9N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Ethynyl-4-methyl-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-3-8-6-9(10)5-4-7(8)2/h1,4-6H,10H2,2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)cc1C#C |
| IUPAC navn | 3-ethynyl-4-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vægt | 131.0735 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?