Få mere at vide
2-Ethyltoluene, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12949244 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12949244 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12949244 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1984
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Ethyltoluene611-14-31000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyltoluene
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 611-14-3, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C9H12
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=CC=C1C
IUPAC navn 1-ethyl-2-methylbenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 120.195
PubChem CID 11903
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34276
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only