Få mere at vide
2-Ethyltoluene, 98+%
Artikelnummer. 11361487
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361487 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11361487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02028.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-14-3 | C9H12 | 120.195 g/mol
2-ethyltoluen, bruges til at forudsige nye ledende forbindelser til lægemiddelopdagelse, der afhænger af kvaliteten af docking-scoringsfunktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-ethyltoluene, bruges til at forudsige nye ledende forbindelser til lægemiddelopdagelse, der afhænger af kvaliteten
af docking-scoringsfunktionen.
Opløselighed Opløseligt i vand (74,6 mg/L
(25 C)).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-14-3
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00009257
InChI nøgle HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyltoluene, o-ethyltoluene, o-methylethylbenzene, 1-methyl-2-ethylbenzene, toluene, o-ethyl, ortho-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-2-methyl, 1,2-methylethylbenzene, o-ethyl methylbenzene, o-ethyl methyl benzene
PubChem CID 11903
ChEBI CHEBI:34276
IUPAC navn 1-ethyl-2-methylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyltoluene
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 0.884
Kogepunkt 164°C to 165°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1851237
Opløselighedsinformation Soluble in water (74.6mg/L (25°C)).
Formel vægt 120.2
Procent renhed ≥98%