Få mere at vide
2-Ethylthiophenol, 95%
Artikelnummer. 11312457
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312457 10 g 10g
11302457 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11498.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4500-58-7 | C8H10S | 138,228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4500-58-7
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00010022
InChI nøgle ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthiophenol, benzenethiol, 2-ethyl, unii-62gbu45i5p, 2-ethyl thiophenol, o-ethylbenzenethiol, fema no. 3345, ethylbenzenethiol, o, 2-ethylphenylmercaptan, benzenethiol, o-ethyl, o-ethylthiophenol
PubChem CID 3734338
IUPAC navn 2-ethylbenzenthiol
SMIL CCC1=CC=CC=C1S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylthiophenol
Tæthed 1.025
Kogepunkt 203 °C til 205 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.569
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2553288
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 138.23
Procent renhed 95%