Få mere at vide
2-Ethylthiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylthiophene |
| CAS | 872-55-9 |
| Molekylær formel | C6 H8 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Thiophene, 2-ethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccs1 |
| IUPAC navn | 2-ethylthiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.193 |
| Formel vægt | 112.035 |