Få mere at vide
2-Ethylthiophene, 99%
Artikelnummer. 11481003
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481003 100 g 100g
11471003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13372.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 872-55-9 | C6H8S | 112.19 g/mol
Det bruges som en heterocyklisk byggesten. Også et maillardprodukt, der bruges til at give en behagelig aroma til kød og kaffe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en heterocyklisk byggesten. Også et maillardprodukt, der bruges til at give en behagelig aroma til kød og kaffe.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-55-9
Molekylær formel C6H8S
Molekylvægt (g/mol) 112.19
MDL nummer MFCD00005461
InChI nøgle JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-ethyl, 2-ethyl-thiophene, ethylthiophene, thiophene, ethyl, pubchem5536, acmc-209qjc, 2-ethylthiophene, 2-ethylthiophene, analytical standard, met 2-cl-4-metpyrimidine-6-carboxylate
PubChem CID 13388
IUPAC navn 2-ethylthiophen
SMIL CCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylthiophene
Tæthed 0.991
Kogepunkt 133°C to 134°C
Flammepunkt 21°C (69°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.512
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105402
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 112.19
Procent renhed 99%