Få mere at vide
2-(ethylthio)nicotinamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436842
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10436842 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10079241 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06390EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-27-0
Molekylær formel C8H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 182.241
MDL nummer MFCD00052903
InChI nøgle YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
PubChem CID 2774536
IUPAC navn 2-ethylsulfanylpyridin-3-carboxamid
SMIL CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(ethylthio)nicotinamide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 182.25
Procent renhed 97%