Få mere at vide
2-(Ethylthio)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30372272
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30372272 1 g
1 options
Artikelnummer. 30372272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9267801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Molekylær formel C4H10OS
Mængde 1 g
Synonym 2-Ethylmercaptoethanol, 2-Hydroxyethyl Ethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Thioether, Ethyl β-Hydroxyethyl Sulfide, NSC 57105, β-Ethylthioethanol, β-Hydroxydiethyl Sulfide
InChI formel InChI=1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMIL OCCSCC
Molekylvægt (g/mol) 106.19