Få mere at vide
2-(Ethylthio)ethanol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448829
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448829 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15448829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05040.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Smeltepunkt ∼-100°C
Tæthed 1.018
Kogepunkt 180°C to 184°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Molekylær formel C4H10OS
Brydningsindeks 1.4869
MDL nummer MFCD00002909
Mængde 50 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1731373
Merck Index 14,3857
Synonym 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
InChI nøgle LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCSCCO
IUPAC navn 2-ethylsulfanylethanol
Molekylvægt (g/mol) 106.18
PubChem CID 8075
Formel vægt 106.19
Procent renhed 96%