Få mere at vide
2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 2125943-72-6 |
| Molekylær formel | C12H19NO4S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4S/c1-5-18-10(15)8-6-7-9(14)13(8)11(16)17-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCSC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-ethylsulfanylcarbonyl-5-oxopyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.35 |
| Formel vægt | 273.1035 |