Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-(Ethylthio)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 15400098
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400098 1 g 1g
15410098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400098 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H53350.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 362045-33-8
Molekylær formel C8H11BO2S
Molekylvægt (g/mol) 182.04
MDL nummer MFCD03095256
InChI nøgle SCGSNVLNGRYSAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthiophenylboronic acid, 2-ethylthio phenylboronic acid, 2-ethylthiophenyl boronic acid, 2-ethylthio benzeneboronic acid, 2-ethylsulfanyl phenylboronic acid, boronic acid, b-2-ethylthio phenyl, 2-ethylsulfanyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-ethylthio phenyl, 2-ethylsulfanylphenyl boronic acid, pubchem1843
PubChem CID 3785655
SMIL CCSC1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylthio)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Mængde 1 g
IUPAC navn [2-(ethylsulfanyl)phenyl]boronic acid
Formel vægt 182.04
Procent renhed 97%