missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Ethylthio)-1H-benzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30135658
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135658 1 g
17904185 500 mg
17962245 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9268851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14610-11-8
Molekylær formel C9H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 178.25
Synonym 2-(Ethylsulfanyl)benzimidazole, 2-(Ethylthio)benzimidazole, 2-Mercaptoethylbenzimidazole, Bemithyl
IUPAC navn 2-ethylsulfanyl-1H-benzimidazole
SMIL CCSc1nc2ccccc2[nH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Ethylthio)-1H-benzimidazole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10N2S/c1-2-12-9-10-7-5-3-4-6-8(7)11-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 178.0565
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.