Få mere at vide
2-(Ethylsulfonyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Ethylsulfonyl)ethanol |
| CAS | 513-12-2 |
| Molekylær formel | C4 H10 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3S/c1-2-8(6,7)4-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCS(=O)(=O)CCO |
| IUPAC navn | 2-ethylsulfonylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.185 |
| Formel vægt | 138.035 |