Få mere at vide
2-(ethylsulfanyl)ethan-1-thiol, TRC
Artikelnummer. 30387225
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387225 100 mg
30374497 50 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE902323100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26750-44-7
Molekylær formel C4H10S2
Molekylvægt (g/mol) 122.25
IUPAC navn 2-ethylsulfanylethanethiol
SMIL CCSCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formel vægt 122.0224