Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylpyrrole |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 0.9290g/mL |
| Kogepunkt | 142,0 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 62 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |