Få mere at vide
2-Ethylpyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17954356
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17954356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17954356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0595.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Ethylpyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethylpyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H9 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dimetindene Maleate Imp. A (EP), Dimetindene Imp. A (EP), 2-Ethylpyridine, Dimetindene Maleate Impurity A, Dimetindene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCc1ccccn1
IUPAC navn 2-ethylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 107,0735 g/mol