Få mere at vide
2-Ethylpyridin, 98%
Beskrivelse
2-ethylpyridin bruges til at studere dets effekt på spredning og overlevelse af humane navlevene-endotelceller (HUVEC'er), HMVEC'er fra lunge- og NIH 3T3-celler. 2-ethylpyridin forbundet med silica er en populær stationær fase til chirale og achirale separationer i superkritisk væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-ethylpyridin bruges til at studere dets virkning på proliferation og overlevelse af humane navlevene-endotelceller (HUVEC'er), HMVEC'er fra lunge- og NIH 3T3-celler. 2-ethylpyridin forbundet med silica er en populær stationær fase til chirale og achirale separationer i superkritisk væskekromatografi.
Opløselighed Blandbar med vand (42
g/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylpyridine |
| Smeltepunkt | -63 °C |
| Tæthed | 0.937 |
| pH | 9 til 10 |
| Kogepunkt | 149 °C |
| Flammepunkt | 37 °C (98 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.497 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |