Få mere at vide
2-Ethylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11423597
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423597 100 g 100g
11433597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17352.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-71-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
2-ethylpyridin bruges til at studere dets effekt på spredning og overlevelse af humane navlevene-endotelceller (HUVEC'er), HMVEC'er fra lunge- og NIH 3T3-celler. 2-ethylpyridin forbundet med silica er en populær stationær fase til chirale og achirale separationer i superkritisk væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylpyridin bruges til at studere dets virkning på proliferation og overlevelse af humane navlevene-endotelceller (HUVEC'er), HMVEC'er fra lunge- og NIH 3T3-celler. 2-ethylpyridin forbundet med silica er en populær stationær fase til chirale og achirale separationer i superkritisk væskekromatografi.
Opløselighed Blandbar med vand (42
g/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-71-0
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00006361
InChI nøgle NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-ethyl, ethylpyridine, 2-ethyl-pyridine, pyridine, ethyl, alpha-ethylpyridine, .alpha.-ethylpyridine, unii-06x1w46pyx, 2-ethylpyridin, 2-ethylpyridine, acmc-2097ry
PubChem CID 7523
IUPAC navn 2-ethylpyridin
SMIL CCC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylpyridine
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.937
pH 9 to 10
Kogepunkt 149°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.497
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 106480
Opløselighedsinformation Miscible with water (42g/L at20°C).
Formel vægt 107.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylpyridine