Få mere at vide
2-ethylphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499019
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499019 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15499019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15252.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40411-25-4 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS 40411-25-4
Tæthed 1.043
Kogepunkt 56 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Molekylær formel C9H9NO
Brydningsindeks 1.528
MDL nummer MFCD00002013
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 3538910
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
InChI nøgle ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=CC=C1N=C=O
IUPAC navn 1-ethyl-2-isocyanatobenzen
Molekylvægt (g/mol) 147.177
PubChem CID 583486
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%