Få mere at vide
2-ethylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773137
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773137 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10432863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773137 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC31420EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40411-25-4
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00002013
InChI nøgle ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 583486
IUPAC navn 1-ethyl-2-isocyanatobenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3CH2C6H4NCO
Mængde 25 g
Formel vægt 147.18