Få mere at vide
2-ethylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432863
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10773137 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC31420DA
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40411-25-4
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00002013
InChI nøgle ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 583486
IUPAC navn 1-ethyl-2-isocyanatobenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.04g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3CH2C6H4NCO
Mængde 1 g
Formel vægt 147.18