Få mere at vide
2-Ethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30382893
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382893 1 g
1 options
Artikelnummer. 30382893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9259651G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylphenol
CAS 90-00-6
Molekylær formel C8 H10 O
Mængde 1 g
Synonym 2-Ethylphenol, Phenol, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylphenol (ACI), Phenol, o-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2-hydroxybenzene, NSC 10112, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene, Phlorol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMIL CCc1ccccc1O
IUPAC navn 2-ethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732